Learn More
Phenoxyacetyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
22.31 - 258.29
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 701-99-5 |
---|---|
Moleculaire formule | C8H7ClO2 |
Molecular Weight (g/mol) | 170.59 |
MDL-nummer | MFCD00000726 |
InChI Key | PKUPAJQAJXVUEK-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | phenoxyacetyl chloride, acetyl chloride, phenoxy, phenyloxyacetyl chloride, phenoxyacetylchloride, phenoxyacetic acid chloride, acetyl chloride, 2-phenoxy, pac-cl, phenoxylacetylchloride, 2-phenoxyacetylchloride, phenoxy acetyl chloride |
PubChem CID | 69703 |
IUPAC Name | 2-phenoxyacetyl chloride |
SMILES | ClC(=O)COC1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10323772
|
Thermo Scientific Acros
169940100 |
10 g | Glass bottle |
22.31
10 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10572381
|
Thermo Scientific Acros
169940500 |
50 g | Glass bottle |
77.08
50 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10357540
|
Thermo Scientific Acros
169942500 |
250 g | Glass bottle |
258.29
250 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
701-99-5 | |
170.59 | |
PKUPAJQAJXVUEK-UHFFFAOYSA-N | |
69703 | |
ClC(=O)COC1=CC=CC=C1 |
C8H7ClO2 | |
MFCD00000726 | |
phenoxyacetyl chloride, acetyl chloride, phenoxy, phenyloxyacetyl chloride, phenoxyacetylchloride, phenoxyacetic acid chloride, acetyl chloride, 2-phenoxy, pac-cl, phenoxylacetylchloride, 2-phenoxyacetylchloride, phenoxy acetyl chloride | |
2-phenoxyacetyl chloride |
Specificatie
Phenoxyacetyl chloride | |
701-99-5 | |
1.2300g/mL | |
108°C | |
98% | |
C6H5OCH2COCl | |
MFCD00000726 | |
1.23 | |
Solubility in water: reacts | |
ClC(=O)COC1=CC=CC=C1 | |
170.59 | |
170.6 | |
Liquid |
98% | |
Yellow to Brown | |
225°C to 226°C | |
Authentic | |
C8H7ClO2 | |
1.5324 to 1.5344 | |
06, 162 | |
phenoxyacetyl chloride, acetyl chloride, phenoxy, phenyloxyacetyl chloride, phenoxyacetylchloride, phenoxyacetic acid chloride, acetyl chloride, 2-phenoxy, pac-cl, phenoxylacetylchloride, 2-phenoxyacetylchloride, phenoxy acetyl chloride | |
PKUPAJQAJXVUEK-UHFFFAOYSA-N | |
2-phenoxyacetyl chloride | |
69703 | |
98% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
May cause respiratory irritation.
Reacts violently with water.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if pre
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 211-862-4
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Phenoxyacetyl chloride
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- EUH014-Reageert heftig met water.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.