Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenolphthalein, For analysis ACS
37.89 - 290.45
Chemische identificatiekenmerken
CAS 77-09-8
Moleculaire formule C20H14O4
Molecular Weight (g/mol) 318.33
MDL-nummer MFCD00005913
InChI Key KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10667211
Bekijk documenten
Thermo Scientific Chemicals
417181000
100 g Plastic bottle
37.89
10289840
Bekijk documenten
Thermo Scientific Chemicals
417185000
500 g Plastic bottle
104.52
10135513
Bekijk documenten
Thermo Scientific Chemicals
417180026
2.5 kg Plastic bottle
290.45
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
77-09-8
318.33
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:34914
C20H14O4
MFCD00005913
4764
OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Specificatie
Phenolphthalein
77-09-8
C20H14O4
18, 143
Solubility in water: <0.1%. Other solubilities: 1g/12mL alcohol, 1g/100mL ether, soluble in alkalies, soluble in chloroform
Authentic
3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1-one
4764
318.32
Vapor Pressure: Negligible
1.299g/mL
Crystalline Powder
258.0°C to 263.0°C
Passes Test
MFCD00005913
15, 7356
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
318.33
CHEBI:34914
ACS Reagent
from pH 8.0 (colorless) to pH 10 (red)
White
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement:
May cause cancer.
Suspected of causing genetic defects.
Suspected of damaging fertility.
GHS P Statement:
Obtain special instructions before use.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Use personal protective equipment as required.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge
Danger
Productidentificatie
  • Phenolphthalein
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 2
  • Kankerverwekkendheid Categorie 1B
  • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H341-Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
  • H350-Kan kanker veroorzaken.
  • H361f-Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
Veiligheidsmaatregel
  • P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.