Learn More
Cole-Parmer™ PFA Threaded Plug
Threaded fittings offer more permanent installation
36.05 - 63.90
Specificatie
Type Plug
Kleur Clear
Type poort Male NPT Fitting
Sterilisatiemethode Ethylene Oxide (ETO) Only
Overall Length (English) 27/32 in.
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Schroefdraadmaat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Schroefdraadmaat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11775758
Bekijk documenten
Cole-Parmer™
06546-40
1/2 in.
63.90
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
11755758
Bekijk documenten
Cole-Parmer™
06546-39
3/8 in.
36.05
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Chemically-inert PFA handles most aggressive chemicals
  • Threaded reducing bushing
  • Choose the size and material that meets your application needs
  • Use with our rigid tubing for your high-pressure applications
Specificatie
Specificatie
Plug
Male NPT Fitting
27/32 in.
Clear
Ethylene Oxide (ETO) Only
PFA