Learn More
Petroleum ether, extra pure, boiling range 100-140°C, Thermo Scientific Chemicals
56.58 - 280.40
Specificatie
Chemische naam of materiaal | Petroleum ether |
---|---|
Smeltpunt | -30.0°C |
CAS | 64742-49-0, 111-65-9, 142-82-5, 108-87-2, 110-82-7, 73513-42-5 |
Dichtheid | 0.7400g/mL |
Kookpunt | 100.0°C to 140.0°C |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10591291
|
Thermo Scientific Acros
233020025 |
2.5 L | Glass Bottle |
56.58
2.50 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10368703
|
Thermo Scientific Acros
233020100 |
10 L | Plastic Drum |
144.72
10 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10037252
|
Thermo Scientific Acros
233020250 |
25 L | Metal Drum |
280.40
25 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Petroleum ether | |
64742-49-0, 111-65-9, 142-82-5, 108-87-2, 110-82-7, 73513-42-5 | |
100.0°C to 140.0°C | |
Authentic | |
1.4030 to 1.4080 | |
0.74 | |
0.76 mm2/s (25°C) | |
Solubility in water: insoluble. | |
Extra Pure |
-30.0°C | |
0.7400g/mL | |
2°C | |
Liquid | |
0.005% max. | |
MFCD00081849 | |
14, 5489 | |
Petroleum ether |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement:
May be fatal if swallowed and enters airways.
Causes skin irritation.
May cause drowsiness or dizziness.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement:
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid release to the environment.
Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Danger
- Petroleum ether, boiling range 100-140°C
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Aspiratietoxiciteit categorie 1
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- EUH066-Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P331-GEEN braken opwekken.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Naphtha, petroleum,hydrotreated light,Hexane, Cyclohexane