Learn More
Petrol, puriss., boiling point 100° to 140°C, Honeywell
Puriss., bp 100-140 °C
65.26 - 690.78
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 8032-32-4 |
---|---|
MDL-nummer | MFCD00081849 |
Synoniem | p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15602670
|
Honeywell Research Chemicals
24534-1L |
1 L |
65.26
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15612670
|
Honeywell Riedel-de Haën
24534-2.5L |
2.5 L |
130.70
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15622670
|
Honeywell Research Chemicals
24534-25L |
25 L |
690.78
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
- We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
Chemische identificatiekenmerken
8032-32-4 | |
MFCD00081849 | |
p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide |
Specificatie
Petrol | |
0.720 to 0.745g/mL at 20°C | |
<10°C (<50°F) | |
3295 | |
puriss. |
8032-32-4 | |
100°C to 140°C | |
MFCD00081849 | |
p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide |
Veiligheid en behandeling
P210-P261-P273-P301 + P310-P331
H225-H304-H336-H411
Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 920-750-0
missing translation for 'rtecsNumber' : OI6180000
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Petrol
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
- Aspiratietoxiciteit categorie 1
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- EUH066-Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P243-Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Hydrocarbons C7 - C9