Learn More
Wheaton™ Pestle
168.00 - 191.00
Specificatie
Autoclaveerbaar | Autoclavable |
---|---|
Diameter (metrisch) buitenzijde | 6.35mm |
Materiaal | Stainless Steel Shaft/PTFE Tip |
Producttype | Pestle |
Materiaal stamper | Stainless Steel Shaft/PTFE Tip |
Beschrijving
Specificatie
Autoclavable | |
Stainless Steel Shaft/PTFE Tip | |
Stainless Steel Shaft/PTFE Tip |
6.35mm | |
Pestle |