Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ SE-52 GC Capillary Column
Merk:  Macherey-Nagel™ 723310.25
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10717472
  • 646.00 /
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
0.5 mm
0.32 mm
G27, G36
300°C to 320°C
25 m
1 Each
GC Capillary Column
Permabond™ SE-52
Gas Chromatography (GC)
0.25 μm
Permabond™ SE-52