Learn More
Macherey-Nagel™ PERMABOND™ CW 20 M Capillary Columns, 0.25mm ID
Designed for use in gas chromatography. Macherey-Nagel™ PERMABOND™ CW 20 M Capillary Columns, 0.25mm ID are composed of 20,000 Da polyethylene glycol. These polar phase columns are recommended for solvent analysis and alcohols, and are suitable for use with aqueous solutions.
280.00 - 1050.00
Specificatie
Diameter (metrisch) 0.4 mm
Diameter (metrisch) binnen 0.25 mm
Stationary Phase Permabond™ CW 20 M
USP-type G16
Functionaliteit/interactietype Polar phase
Meer specificaties weergeven
Producten 5
Produktcode Merk Lengte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Lengte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10328021
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
723060.10
10 m
280.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10164511
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
723060.25
25 m
605.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10778812
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
723060.30
30 m
605.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10785932
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
723060.50
50 m
1005.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10082891
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
723060.60
60 m
1050.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Recommended for solvent analysis and alcohols in gas chromatography, and suitable for use with aqueous solutions.
  • Columns feature 0.25mm inner diameter, 0.4mm outer diameter and a 0.25μm thick film
  • Available in a variety of lengths: 10m, 25m, 30m, 50mm and 60m
  • Maximum temperature:
    • 220°C in long-term isothermal operations
    • 240°C in short isotherms in a temperature program
  • Similar phases: OPTIMA™ WAX, DB-Wax, Supelcowax, HP‑Wax, HP-INNOWAX, Rtx‑Wax, CP-Wax 52 CB, Stabilwax, 007-CW, BP20, AT-Wax, ZB-Wax
Specificatie
Specificatie
0.4 mm
Permabond™ CW 20 M
Polar phase
220°C (long term), 240°C (in temperature program)
Poly(ethylene glycol)
0.25 mm
G16
GC Capillary Column
0.25 μm
1 Each