Learn More
Hydrogen peroxide solution, PERDROGEN™ 30% H2O2 H2O2 (w/w) puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
PERDROGEN™ 30% H2O2 H2O2 (w/w) puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.
Merk: Honeywell-Fluka 31642-5L
327.79 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "24376" to get your promotional price.
Aantal | 5 L |
---|
Bekijk meerdere types van dit product via de
Beschrijving
Honeywell ACS solvents for general laboratory use are:
- a value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
- suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
- variations and decrease issues traceable to solvent contamination
- all solvents are tested tmeet ACS general use specifications
Chemische identificatiekenmerken
7722-84-1 | |
34.014 | |
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N | |
784 | |
hydrogen peroxide |
H2O2 | |
MFCD00011333 | |
oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone | |
CHEBI:16240 | |
OO |
Specificatie
Hydrogen Peroxide Solution | |
7722-84-1 | |
MFCD00011333 | |
3587191 | |
oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone | |
OO | |
34.014 | |
CHEBI:16240 | |
puriss. p.a. | |
5 L |
Reag. Ph. Eur. reag. ISO | |
H2O2 | |
2014 | |
30% (w/w) | |
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen peroxide | |
784 | |
34.01g/mol | |
23.3mmHg (30°C) |
Veiligheid en behandeling
- PERDROGEN 30% H2O2 (w/w)
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: hydrogen peroxide solution