Learn More
Perchloric Acid 70% d=1.67, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
128.00 - 330.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7601-90-3 |
---|---|
Moleculaire formule | ClHO4 |
Molecular Weight (g/mol) | 100.45 |
MDL-nummer | MFCD00011325 |
InChI Key | VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4 |
PubChem CID | 24247 |
ChEBI | CHEBI:29221 |
IUPAC Name | perchloric acid |
SMILES | O[Cl](=O)(=O)=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10234490
|
Fisher Chemical
P/1280/PB08 |
500 mL |
128.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
10538820
|
Fisher Chemical
P/1280/PB15 |
1 L |
257.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
10548820
|
Fisher Chemical
P/1280/PB17 |
2.5 L |
330.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
7601-90-3 | |
100.45 | |
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N | |
24247 | |
perchloric acid |
ClHO4 | |
MFCD00011325 | |
unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4 | |
CHEBI:29221 | |
O[Cl](=O)(=O)=O |
Specificatie
0.1 | |
7601-90-3 | |
203°C | |
6.8mmHg 25 | |
3.5 mPaS at 20°C | |
MFCD00011325 | |
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N | |
perchloric acid | |
24247 | |
100.46g/mol |
Colorless | |
-18°C | |
Plastic Coated Glass bottle | |
ClHO4 | |
Liquid | |
unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4 | |
O[Cl](=O)(=O)=O | |
100.45 | |
CHEBI:29221 |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Perchloric acid
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
- Oxiderende vloeistof Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H373-Kan schade aan organen.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
- H271-Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.