Learn More
Paraformaldehyde Solution, 16%, Methanol Free, MP Biomedicals™
MP Biomedicals™ Paraformaldehyde Solution, 16%, Methanol Free is a clear, aqueous solution that is ready to use as a fixative for electron microscopy.
113.00 - 492.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 30525-89-4, 7732-18-5 |
---|---|
Molecular Weight (g/mol) | 30.03 |
InChI Key | WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC Name | formaldehyde |
SMILES | C=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15799150
|
MP Biomedicals
0219998320 |
2 x 10 mL |
113.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11481745
|
MP Biomedicals
0219998380 |
10 x 10 mL |
492.00
100 ml |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
Recommended for use in the preparation of formalin fixatives for tissues or cells when the samples are to be used in florescence studies.
Chemische identificatiekenmerken
30525-89-4, 7732-18-5 | |
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N | |
C=O |
30.03 | |
formaldehyde |
Specificatie
Paraformaldehyde Solution | |
0.16, 0.84 | |
Polyoxmethylene | |
C=O | |
30.03 | |
Methanol free | |
Liquid |
30525-89-4, 7732-18-5 | |
CH2O | |
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N | |
formaldehyde | |
0.16 | |
16% aqueous solution |
Veiligheid en behandeling
P280 - P305 - P351
Danger
missing translation for 'storageNote' : Packaged in 2 x 10mL bottles
Recommended Storage : 4°C, under nitrogen
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Paraformaldehyde, 16% aq soln, methanol free
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
- Kankerverwekkendheid Categorie 2
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H302 + H312 + H332-Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
Veiligheidsmaatregel
- P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
- P102-Buiten het bereik van kinderen houden.
- P103-Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P405-Achter slot bewaren.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: paraformaldehyd