Learn More
Epredia™ Papanicolaou EA Stains
Control the color hues and intensities of your work with Epredia™ Papanicolaou Stain EAs, useful for both gynecological and non-gynecological staining.
Merk: Epredia™ 75511
Bekijk meerdere types van dit product via de
Description
- EA-36 and EA-50 are used in conjunction with OG-6 for gynecological staining.
- EA-65 is used with OG-6 for non-gynecological staining.
- Modified EA is a Gill modification that minimizes precipitation, reduces staining time, and does not contain Bismarck Brown.
Specifications
EA-50 Papanicolaou Stain | |
EA-50; 3.79L (1 Gal.) | |
1 gal. |
Safety and Handling
- Papanicolaou Stain EA-50
Signal Word
- Gevaar
Hazard Category
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Hazard Statement
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H370-Veroorzaakt schade aan organen.
- H371-Kan schade aan organen.
Precautionary Statement
- P235-Koel bewaren.
- P241-Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/ apparatuur gebruiken.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P370+P378-In geval van brand: blussen met .
- P405-Achter slot bewaren.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Bevat: ethanol, methanol, isopropanol, phosphotungstic acid, bismarck brown Y, eosin-Ydye, fast green fcf