Learn More
Verenigde Kunststof Bedrijven™ Flessenpakket
Provides solutions tailored to your precise requirements. Verenigde Kunststof Bedrijven™ U and M Range Plastic Bottles have a rectangular shape for comfortable handling, as well as an extensive labeling area. Caps not included; sold separately.
Merk:  Verenigde Kunststof Bedrijven™ 103635
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10716855
  • 367.00 /
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • HDPE bottles
  • Food-grade
  • Rectangular shape
  • Comfortable customer friendly design
  • Extensive labelling area
  • Suitable for a wide variety of applications
  • Narrow and wide neck finish
Caps Not Included.
Specificatie
Specificatie
2000 ml
125 x 90.5 x 230 mm
Sluiter
60 mm
50 per pak
72
±1 mm
Ja
Breed
110 mm
Natural
Voor langetermijnopslag van monsters
Polyethyleen
– 50C tot 80 °C
Cardboard box
–50 to 80°C
100 gr
2270 ml
Vierkant
Vierkante flessen
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Bekijk bijbehorende artikelen