Learn More
p19 INK4d Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 - 410.00
Specificatie
Antigeen | p19 INK4d |
---|---|
Concentratie | 0.23 mg/mL |
Toepassingen | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence |
Classificatie | Polyclonal |
Conjugaat | Unconjugated |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
16836553
|
Proteintech
10272-2-AP-20UL |
20 μL |
145.00
20 µL |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
16826553
|
Proteintech
10272-2-AP-150UL |
150 μL |
410.00
150 µL |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
p19 / INK 4d is a specific inhibitor of cdk 4 / cdk 6 and is periodically expressed during cell cycle. It is maximally induced as cells enter S-phase.Specificatie
p19 INK4d | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
P55273, Q60773 | |
1032, 12581, 494444 | |
p19 INK4d Fusion Protein Ag0415 | |
Primary | |
-20°C | |
CDKN2D |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CDKN2D, INK4D, P19, p19 INK4D, p19 INK4d | |
Cdkn2d | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |