Learn More
p-Cresol, 99+%, pure, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 106-44-5 | C7H8O | 108.14 g/mol
25.73 - 178.89
Chemische identificatiekenmerken
CAS 106-44-5
Moleculaire formule C7H8O
Molecular Weight (g/mol) 108.14
MDL-nummer MFCD00002376
InChI Key IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Synoniem p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene
PubChem CID 2879
ChEBI CHEBI:17847
IUPAC Name 4-methylphenol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)O
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10790282
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
405740050
5 g
25.73
12163741
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
405741000
100 g
35.64
10351631
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
405745000
500 g
50.75
10701904
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
405740025
2.5 kg
178.89
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
106-44-5
108.14
IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
2879
4-methylphenol
C7H8O
MFCD00002376
p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene
CHEBI:17847
CC1=CC=C(C=C1)O
Specificatie
p-Cresol
106-44-5
Colorless to Yellow
202.0°C
Authentic
Glass bottle
CH3C6H4OH
06,389
1.034
Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and chloroform
CC1=CC=C(C=C1)O
108.14
CHEBI:17847
108.14
Pure
99+%
32.0°C to 34.0°C
1.0340g/mL
89°C
99% min. (GC)
C7H8O
MFCD00002376
15,2564
p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene
IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
4-methylphenol
2879
8 mPa.s (35°C)
99+%
Crystalline Solid or Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with wat
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-398-6
missing translation for 'rtecsNumber' : GO6475000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Productidentificatie
  • p-Cresol
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H311-Giftig bij contact met de huid.
  • H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H301-Giftig bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.