Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Bile Salts
Oxoid Bile Salts is a standardized ox-bile extract used as a selective inhibitory agent in culture media.
147.00
Descrizione
Oxoid Bile Salts is a standardized ox-bile extract used as a selective inhibitory agent in culture media.
Normal working concentration 0.5% w/v. Each vial supplements 500 mL of medium.Specifica
poeder | |
Bile Salts |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- BILE SALTS L55
Avvertenza
- Waarschuwing
Categoria di pericolo
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Consigli di prudenza
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Bevat: Sodium Taurocholate,Sodium Taurodeoxycholate, Sodium cholate
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto