Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 MS Accent GC Capillary Column
Merk:  Macherey-Nagel™ 725806.30
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12412820
  • 820.00 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
0.4 mm
GC Capillary Column
Optima™ 1 MS Accent
Gas Chromatography (GC)
0.5 μm
1 Each
Ideal for Ion Trap and Quadrupole MS Detectors
0.25 mm
G1, G2, G38
360°C
30 m