Learn More
Ohaus™ OIML F1 Weight Set, NVLAP Certificate
Supplied with a NVLAP Accredited Certificate and Adjusted to Meet or Exceed OIML F1 Tolerances
417.00 - 2720.00
Specificatie
Certificeringen/conformiteit NVLAP Accredited Certificate
Inclusief Protective Case
Meer specificaties weergeven
Producten 15
Produktcode Merk Massa Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Massa Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
16622482
Bekijk documenten
Ohaus™
80780435
500 mg to 1 mg
417.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16632482
Bekijk documenten
Ohaus™
80780437
50 g to 1 mg
873.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16642482
Bekijk documenten
Ohaus™
80780438
50 g to 1 g
498.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16652482
Bekijk documenten
Ohaus™
80780439
100 g to 1 mg
944.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16662482
Bekijk documenten
Ohaus™
80780440
100 g to 1 g
575.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16672482
Bekijk documenten
Ohaus™
80780441
2 x 200 g to 1 mg
1130.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16682482
Bekijk documenten
Ohaus™
80780442
2 x 200 g to 1 g
728.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16692482
Bekijk documenten
Ohaus™
80780445
500 g to 1 mg
1235.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16602492
Bekijk documenten
Ohaus™
80780446
500 g to 1 g
861.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16612492
Bekijk documenten
Ohaus™
80780447
1 kg to 1 mg
1685.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16622492
Bekijk documenten
Ohaus™
80780448
1 kg to 1 g
1510.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16632492
Bekijk documenten
Ohaus™
80780449
2 x 2 kg to 1 mg
2270.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16642492
Bekijk documenten
Ohaus™
80780450
2 x 2 kg to 1 g
2175.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16652492
Bekijk documenten
Ohaus™
80780453
5 kg to 1 mg
2720.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16662492
Bekijk documenten
Ohaus™
80780454
5 kg to 1 g
2585.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Weight Sets in masses ranging from 1 gram to 1 kilogram are made of Troemner Alloy 8 Stainless Steel which possesses closely controlled density (8.03 g/cm3), extremely low magnetic properties, good stability, and resistance to corrosion
  • Weights are supplied in high quality cases to ensure weights are held securely, kept clean, and dust free
  • NVLAP Calibration Certificate is accredited to ISO 17025 which is recognizable through ILAC
  • Weight surfaces meet or exceed OIML R 111 and have a highly polished mirror-like finish which allows scratches and foreign matters on the weight to be easily seen allowing for stability and longevity
Specificatie
Specificatie
NVLAP Accredited Certificate
Protective Case