Learn More
Masterflex™ Nylon Threaded Nipple
Threaded fittings provide a more permanent fluid path
25.40 - 26.05
Specificatie
Beschrijving NPT(M) Connection
Autoclaveerbaar Not Autoclavable
Materiaal Nylon
Sterilisatiemethode Ethylene Oxide
Kleur Translucent
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Slangmaat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Slangmaat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11741104
Bekijk documenten
Masterflex™
30623-25
1/8 in.
26.05
6 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
11835372
Bekijk documenten
Masterflex™
30629-02
1/2 in.
25.40
10 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Threaded Nipple NPT(M)
  • Use with our rigid tubing for high-pressure applications
  • Good chemical resistance
  • Rated to 200psi at 77°F (25°C)
  • Usable from -40 to +200°F (-40 to +93°C)
Specificatie
Specificatie
NPT(M) Connection
Nylon
Translucent
Not Autoclavable
Ethylene Oxide
Threaded Nipple NPT(M)