Learn More
Masterflex™ Nylon Male Pipe Adapter, pack of 100
Designed for quick and easy assembly without tools
120.00
Specificatie
Beschrijving Barb x NPT(M) Connection
Autoclaveerbaar Not Autoclavable
Materiaal Nylon
Slangmaat 1/4 in.
Slangpilaar 1/4 in.
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Schroefdraadmaat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Schroefdraadmaat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11740109
Bekijk documenten
Masterflex™
30625-32
1/8 in. NPT(M)
120.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11760119
Bekijk documenten
Masterflex™
30625-47
1/4 in. NPT(M)
120.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Adapts from a NPT male thread to a hose barb
  • Barbed fittings are designed for quick and easy assembly without tools
  • Combine these simple, economical fittings with our flexible tubing for use in your low-pressure applications (generally less than 30psi)
  • Available in packs of ten
Specificatie
Specificatie
Barb x NPT(M) Connection
Nylon
1/4 in.
Ethylene Oxide
Male Pipe Adapter
Not Autoclavable
1/4 in.
1/4 in.
Translucent