Learn More
Masterflex™ Nylon Barbed Fitting
21.65 - 25.20
Specificatie
Materiaal | Nylon |
---|---|
Min. Operating Temperature (Metric) | -46°C |
Verpakkingshoeveelheid | 10 Pack |
Max. Operating Temperature (Metric) | 121°C |
Producttype | Barbed Fitting |
Produktcode | Merk | Voor gebruik met | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Voor gebruik met | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
12477250
|
Masterflex™
30615-22 |
12.7mm |
24.45
10 stuks |
|
|||||
12487250
|
Masterflex™
30615-26 |
15.8mm |
24.00
10 stuks |
|
|||||
12497250
|
Masterflex™
30615-30 |
19.05mm |
25.20
10 stuks |
|
|||||
12437250
|
Masterflex™
30615-06 |
3.17mm |
22.80
10 stuks |
|
|||||
12457250
|
Masterflex™
30615-14 |
6.35 x 6.35mm |
21.65
10 stuks |
|
|||||
12467250
|
Masterflex™
30615-18 |
9.52 x 6.35mm |
23.70
10 stuks |
|
|||||
Specificatie
Nylon | |
10 Pack | |
Barbed Fitting |
-46°C | |
121°C |