Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Soil, Mini kit for DNA from soil
Isolate DNA from soil. Macherey Nagel™ NucleoSpin™ enables soil Isolation of total DNA from diverse soil types
Merk:  Macherey-Nagel™ 740780.250
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12718562
  • 1540.00 /
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
Features
  • Two alternative lysis buffers and a special additive (Enhancer SX) for optimal processing of various soil samples – high yield and high purity
  • NucleoSpin™ Bead Tubes with ceramic beads for most efficient cell disruption of Gram-positive and Gram-negative bacteria, archaea, yeast, fungi, and algae in soil, sludge,or sediment
  • NucleoSpin™ Inhibitor Removal Column to eliminate all PCR inhibitors, such as humic substances – DNA is ready-to-use for PCR without dilution
Applications
  • Total DNA from microorganisms in soil and sediment
  • Quantify and detect microorganisms from environmental samples
  • Typical downstream applications: PCR, real-time PCR, Southern blotting, microarray technology
Specificatie
Specificatie
Mini Spin Column
For Total DNA From Microorganisms in Soil and Sediment
<500 mg
2 to 10μg
Silica Membrane Technology
250
90min.
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: guanidinium thiocyanate; guanidine hydrochloride, 2-propanol
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen