Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Soil, Mini kit for DNA from soil
Isolate DNA from soil. Macherey Nagel™ NucleoSpin™ enables soil Isolation of total DNA from diverse soil types
Merk: Macherey-Nagel™ 740780.50
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
Features- Two alternative lysis buffers and a special additive (Enhancer SX) for optimal processing of various soil samples – high yield and high purity
- NucleoSpin™ Bead Tubes with ceramic beads for most efficient cell disruption of Gram-positive and Gram-negative bacteria, archaea, yeast, fungi, and algae in soil, sludge,or sediment
- NucleoSpin™ Inhibitor Removal Column to eliminate all PCR inhibitors, such as humic substances – DNA is ready-to-use for PCR without dilution
- Total DNA from microorganisms in soil and sediment
- Quantify and detect microorganisms from environmental samples
- Typical downstream applications: PCR, real-time PCR, Southern blotting, microarray technology
Specificatie
Mini Spin Column | |
For Total DNA From Microorganisms in Soil and Sediment | |
<500 mg | |
2 to 10μg |
Silica Membrane Technology | |
50 Preps | |
90min. |
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Aanvullende informatie
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: guanidinium thiocyanate; guanidine hydrochloride, 2-propanol