Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA XS, Micro kit for RNA purification
Purify high quality RNA quickly and easily. NucleoSpin™ RNA XS Columns enable purification of highly concentrated RNA from the smallest samples.
89.85 - 1830.00
Specificatie
Indeling | Mini Spin Column |
---|---|
Type eindproduct | NucleoSpin™ RNA XS Column |
Voor gebruik met (toepassing) | For RNA isolation from cultured cells, tissue, cryosections and laser captured cells |
Inclusief | Collection tubes, NucleoSpin™ filters, collection tubes (2mL), Collection tubes (1.5mL), buffers, RNase-free rDNase, carrier RNA, reducing agent TCEP |
Producttype | NucleoSpin™ RNA XS Column |
Produktcode | Merk | Aantal reacties | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal reacties | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
12703580
|
Macherey-Nagel™
740902.10 |
10 |
89.85
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
12713580
|
Macherey-Nagel™
740902.250 |
250 |
1830.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
12723580
|
Macherey-Nagel™
740902.50 |
50 |
428.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Features- Isolation of RNA from small sample quantities like biopsy material or single cells
- Excellent RNA recovery and integrity
- Concentrated RNA for sensitive downstream applications by elution in as little as 5 μL
- rDNase included for on-column DNA removal
- NucleoSpin™ Filters (shredders) – efficient homogenization and reduction of viscosity
- High quality RNA, ready to use for RT-PCR and other applications
- Reducing agent TCEP – no ß-mercaptoethanol necessary
- RNA isolation from cultured cells
- RNA isolation from tissue
- RNA isolation from cryosections
- RNA isolation from laser captured cells
- RNA isolation from small amounts of plant material
- RNA isolation from samples stored in RNAlater™
- Typical downstream applications: real-time RT-PCR, Northern blotting, primer extension, array technology,
- RNase protection assays
Specificatie
Mini Spin Column | |
For RNA isolation from cultured cells, tissue, cryosections and laser captured cells | |
NucleoSpin™ RNA XS Column | |
0.1 to 1.5 ng (102 HeLa cells), 10 to 15 ng (103 HeLa cells), 100 to 150 ng (104 HeLa cells), 1000 to 1500 ng (105 HeLa cells) |
NucleoSpin™ RNA XS Column | |
Collection tubes, NucleoSpin™ filters, collection tubes (2mL), Collection tubes (1.5mL), buffers, RNase-free rDNase, carrier RNA, reducing agent TCEP | |
1 Each |
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
- H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P342+P311-Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) (denaturedwith 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); tr