Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmid DNA
Prepare small scale high-purity plasmid DNA rapidly. NucleoSpin™ Plasmid Columns come with or without a cap lid.
Merk:  Macherey-Nagel™ 740499.50
91.23 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11942362
  • 93.85 / 50 reactions
Beschrijving
Beschrijving
Features:
  • For rapid small scale preparation high-purity plasmid DNA
  • Fast procedure – 6 Minipreps in 25 min.
  • High capacity – up to 50μg of plasmid DNA
  • Chaotropic salt wash buffer – extra pure DNA
Applications:
  • High-copy plasmids from E. coli
  • Low-copy plasmids, P1 constructs, or cosmids (increased buffer volumes required)
  • Plasmid DNA from Gram-positive bacteria and plasmid DNA clean-up from reaction mixtures
  • Supplementary protocol for M13 DNA available on request
  • Typical downstream applications: cloning, sequencing, PCR, transformation, restriction analysis
Specificatie
Specificatie
Column
DNA and RNA Sequencing
No Lid
Plasmid Columns
2 to 10 mL
25 min.
Silica Membrane Technology
High-copy plasmids from E. coli
50 Preps
2 mL
<50 kbp
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P342+P311-Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %); guanidine hydrochloride; 2-propanol;Rnase