Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plant II, Mini Kit for DNA from Plants
Isolate and purify genomic DNA from plant samples. NucleoSpin™ Plant II kits enable enhanced yield and quality DNA.
Merk:  Macherey-Nagel™ 740770.250
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11912262
  • 1010.00 /
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
Features
  • The second generation for rapid isolation of genomic DNA from plant samples
  • with higher yield and quality
  • Two alternative lysis buffers included for optimal processing of various samples and highest flexibility:
  • Lysis Buffer PL1, based on CTAB lysis method
  • Lysis Buffer PL2, based on SDS lysis method
  • NucleoSpin™ Filters included for clarification of lysate
  • Improved buffer compositions – higher yield and purity
  • Optimized silica membrane – improved DNA binding
  • RNase A included
Applications
  • DNA from plant cells and tissue
  • DNA from fungi
  • Typical downstream applications: PCR, Southern blotting, enzymatic reactions
Specificatie
Specificatie
250 Preps
Plant II
<100 mg wet weight, <20 mg dry weight
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P342+P311-Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: guanidine hydrochloride, ethanol/dodecylsulfate, sodium salt/guanidine hydrochloride, 2-propanol
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Bekijk bijbehorende artikelen
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen