Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Blood, Mini kit for DNA from blood
Purify genomic DNA quickly and easily. NucleoSpin™ Blood Columns enable purification of genomic DNA from blood and biological fluids
Merk:  Macherey-Nagel™ 740951.50
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11942402
  • 188.00 /
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
Features:
  • For rapid purification of high-quality DNA from blood
  • Ready-to-use DNA in less than 30 min
  • Complete removal of PCR inhibitors
  • Suitable for whole blood, treated with citrate, EDTA, heparin, CPDA
  • Consistently high DNA yields
  • Suitable for isolation of viral DNA
Applications:
  • Genomic, bacterial, viral DNA isolation
  • DNA from whole blood (human or animal blood, fresh or frozen)
  • DNA from whole blood treated with citrate, EDTA, heparin, CPDA
  • DNA from serum, plasma, buffy coat, platelets, body fluids (e.g. amniotic fluid)
  • DNA from cultured cells
  • DNA suitable for (PCR, Southern blotting, enzymatic reactions, etc.)
Specificatie
Specificatie
Silica-membrane Technology
Silica Membrane Technology
For Genomic, Bacterial, Viral DNA Isolation
50
1 Each
4 to 6μg
Mini Spin Column
PCR, Southern Blotting, Enzymatic Reactions
2mL Collection Tubes, Buffers, Proteinase K
NucleoSpin™ Blood Column
30min.
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P264-Na het werken met dit product met water grondig wassen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P330-De mond spoelen.
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P342+P311-Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: guanidine hydrochloride / 2-propanol
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Bekijk bijbehorende artikelen
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen