Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Blood, Mini kit for DNA from blood
Purify genomic DNA quickly and easily. NucleoSpin™ Blood Columns enable purification of genomic DNA from blood and biological fluids
Merk: Macherey-Nagel™ 740951.10
Beschrijving
Features:
- For rapid purification of high-quality DNA from blood
- Ready-to-use DNA in less than 30 min
- Complete removal of PCR inhibitors
- Suitable for whole blood, treated with citrate, EDTA, heparin, CPDA
- Consistently high DNA yields
- Suitable for isolation of viral DNA
Applications:
- Genomic, bacterial, viral DNA isolation
- DNA from whole blood (human or animal blood, fresh or frozen)
- DNA from whole blood treated with citrate, EDTA, heparin, CPDA
- DNA from serum, plasma, buffy coat, platelets, body fluids (e.g. amniotic fluid)
- DNA from cultured cells
- DNA suitable for (PCR, Southern blotting, enzymatic reactions, etc.)
Specificatie
Silica-membrane Technology | |
Silica Membrane Technology | |
For Genomic, Bacterial, Viral DNA Isolation | |
10 | |
1 Each | |
4 to 6μg |
Mini Spin Column | |
PCR, Southern Blotting, Enzymatic Reactions | |
2mL Collection Tubes, Buffers, Proteinase K | |
NucleoSpin™ Blood Column | |
30min. |
Veiligheid en behandeling
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P264-Na het werken met dit product met water grondig wassen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
- P330-De mond spoelen.
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P342+P311-Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: guanidine hydrochloride / 2-propanol