Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 RNA Blood, 96-well kit for RNA from blood
Complete kit with proven 96-well format for high throughput isolation of total RNA from fresh or frozen whole blood (human or animal) via direct total blood lysis that requires no selective erythrocyte lysis.
Merk: Macherey-Nagel™ 740225.4
Beschrijving
NucleoSpin™ 96 RNA Blood Midi kit achieves superior RNA yield and quality in a format that provides convenient handling and flexible sample volume and throughput.
- Direct total blood lysis – very simple and convenient procedure
- No selective erythrocyte lysis at 4 °C – complete processing at RT
- Compatible with common blood collection tubes and anticoagulants (e.g., EDTA, citrate, and heparin)
- Suitable for fresh and frozen blood samples
- rDNase included for efficient removal of genomic DNA
- Processing under vacuum or by centrifugation
- Suitable for manual and automated (vacuum or centrifugation) processing
- Innovative MN Wash Plate minimizes risk of cross-contamination
Specificatie
96-well Plate | |
5 to 130 μL | |
Binding capacity: 100 μg | |
Centrifuge or Vacuum | |
NucleoSpin RNA Blood Binding Plates, MN Wash Plates, Square-well Blocks, Round-well Blocks Low, Elution Plates U-bottom, Self-adhering Foil, buffers, RNase-free rDNase, Liquid Proteinase K | |
A260/A280: 1.9 - 2.1 | |
< 400 μL |
Silica Membrane Technology | |
Whole Blood (Fresh or Frozen) | |
Total RNA | |
RNA isolation | |
4 x 96 | |
100 min./Plate | |
1 to 8 μL |
Veiligheid en behandeling
- NucleoSpin 96 RNA Blood (4x96)
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
- Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
- H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
- P330-De mond spoelen.
- P342+P311-Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: guanidium thiocyanide, proteinase k, ethanol, rDNAse