Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 Plasmid, 96-well kit for plasmid DNA
Designed for manual or automated large-scale purification of high-copy plasmid DNA from E.coli in the 96-well plate format. Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 Pasmid Kit is an ultra-fast and easy-to-use kit that supplies all core and accessory plates, buffers and RNase A for the highest convenience.
1385.00 - 5855.00
Specificatie
Indeling 96-well Plate
Monstertype E. coli Culture
Elutievolume Elution volume: 75–150μL
Type eindproduct Sequencing grade plasmid DNA
Voor gebruik met (apparatuur) Liquid handling instruments
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal reacties Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal reacties Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12857321
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
740625.24
24 x 96 Preps
5855.00
12830741
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
740625.4
4 x 96 preps
1385.00
Beschrijving
Beschrijving
NucleoSpin™ 96 Pasmid kits enable the high-throughput isolation of sequencing-grade plasmid DNA from E. coli. The proven 96-well plate format allows for easy automation on common liquid handling instruments or for manual processing. Up to 96 samples can be processed simultaneously, typically within less than 45 minutes. Uses include isolation of high-copy plasmids, purification of cosmids and reliable downstream applications, such as cloning, sequencing, PCR, transformation, and restriction analysis.
  • Time-saving parallel isolation of plasmid DNA
  • Processing of up to 5mL bacterial culture
  • 96-Well filter plate for convenient filtration of bacterial lysates
  • Suitable for manual or automated processing under vacuum or by centrifugation
  • Innovative MN Wash Plate minimizes risk of cross-contamination
  • A260/A280: 1.70–1.85; Binding capacity: 20μg
Specificatie
Specificatie
96-well Plate
Elution volume: 75–150μL
Liquid handling instruments
NucleoSpin™ 96 Plasmid Kit
1–5mL
4–6μg plasmid per 1mL E. coli culture
Maximum plasmid size: <15 kbp
E. coli Culture
Sequencing grade plasmid DNA
Manual and automated processing under vacuum or by centrifugation
1 Kit
Preparation time: 45 min. / plate
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P342+P311-Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate,sodium salt / guanidine hydrochloride, 2