Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 Blood QuickPure, 96-well kit for quick DNA extraction from blood
Ultra-fast isolation of highly concentrated DNA from blood in proven 96‐well plate format.
774.00CHF - 7800.00CHF
Specifica
Content And Storage | 18°C to 25°C |
---|---|
Formato | 96-well Plate |
Da utilizzare con (applicazione) | Isolation of DNA |
Bersaglio | DNA |
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12758522
|
Macherey-Nagel™
740667.2 |
192 Preps |
774.00CHF
192 reazioni |
Spedizione stimata: 10-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12778522
|
Macherey-Nagel™
740667.4 |
384 Preps |
1445.00CHF
384 reazioni |
Spedizione stimata: 10-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12768522
|
Macherey-Nagel™
740667.24 |
2304 Preps |
7800.00CHF
2304 reazioni |
Spedizione stimata: 10-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
NucleoSpin™ Blood QuickPure binding plates are to be used in a centrifuge with deep buckets allowing processing of NucleoSpin™ 96 well plates stacked on 96 well blocks. The method is based on a specially treated silica membrane which speeds up the procedure by a combined washing/drying step. The number of washing and drying steps is reduced from 3 to 1. Therefore the hands-on time is minimised. Lysis is achieved by incubation of whole blood in a solution containing large amounts of chaotropic ions in the presence of proteinase K. Appropriate conditions for binding of DNA to the silica membrane of the NucleoSpin™ Blood QuickPure binding strips are created by addition of ethanol to the lysate. Pure genomic DNA is finally eluted under low ionic strength conditions in a slightly alkaline elution buffer and can be used directly for PCR, Southern blotting or any kind of enzymatic reaction. The kit allows isolation of 4 μg to 6 μg of pure genomic DNA from 200 μL whole blood with an A260/280 ratio between 1.60 and 1.90 and a typical concentration of 40 to 60 ng/μL.Kit components: NucleoSpin™ Blood QuickPure binding plates, buffers, proteinase K, accessories.
- Silica membrane technology
- Manual processing
- Yield: 4 to 6 μg
- Fragment size: 300 bp to 30 kb
- Sample material: human blood or other body fluid (200 μL/300 μL), 107 lymphocytes
- Elution volume: 75 to 100 μL
- Binding capacity: 60 μg
- Preparation time: 30 min./prep
Specifications
18°C to 25°C | |
96-well Plate | |
Isolation of DNA | |
DNA |
Safety and Handling
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1