Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil-Nucleodex β-OH CC Guard Columns Cartridges
Merk:  Macherey-Nagel™ 721460.40
Produktcode. 10706702
  • 112.00 /
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
1 Pack
8 mm
CC Guard Columns Cartridges
EC columns of 4 and 4.6 mm ID with guard column adapter EC (REF 721359)
5 μm
100Å
4 mm
Nucleosil-Nucleodex β-OH