Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C8 Gravity EC Standard Column
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 11%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Merk:  Macherey-Nagel™ 760750.40
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12448497
  • 564.00 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
Analytical Column
50 mm
Acetonitrile/water
1 to 11
340 m²/g
L7
Silica
Reversed Phase
Reversed Phase
4 mm
8700 psi (600 bar)
5 μm
110 Å
60°C
C8 Gravity
11%
Yes
EC Standard Column