Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 HTec VarioPrep HPLC Column
Column Format: Preparative Column; Carbon Load: 18%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Merk:  Macherey-Nagel™ 762574.100
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12646009
  • 728.00 / 1 stuk
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
Octadecyl
Octadecyl
RP Chromatography
5800 psi (400 bar)
Spherical
1 to 11
1 Ea.
340 m²/g
L1
Silica
Reversed Phase
Reversed Phase
VarioPrep HPLC Column
Preparative Column
10 mm
125 mm
Acetonitrile/water
10 μm
110 Å
Acetonitrile/water
60°C
C18 HT
18%
Yes
Stainless Steel
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen