Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 HTec EC Analytical HPLC Column
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 18%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Merk:  Macherey-Nagel™ 760314.40
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12728752
  • 656.00 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
Silica
Monomeric octadecyl
HPLC
8700 psi (600 bar)
5 μm
110 Å
Acetonitrile/water
60°C
C18 HT
18%
Yes
Analytical EC Column
Analytical Column
4 mm
125 mm
Acetonitrile/water
1 to 11
1 Ea.
340 m²/g
L1
Silica
Reversed Phase
Reversed Phase