Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 ec HPLC CC Guard Columns
Merk:  Macherey-Nagel™ 761100.30
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12791051
  • 178.00 /
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
4%
5 μm
100Å
3 mm
Acetonitrile/Water
Silica
Guard Column
HPLC
Yes
1 to 9
8 mm
CC Guard Column
NUCLEODUR™ C18 ec
Acetonitrile/Water
Octadecyl
Daily Routine Analysis and up Scaling for Preparative HPLC
Spherical
L1