Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 NH2 EC Standard Column
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 2.50%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase, Normal Phase, Ion Exchange, HILIC
408.00 - 497.00
Specificatie
Kolomindeling | Analytical Column |
---|---|
Max. druk | 8700 psi (600 bar) |
Partikelgrootte | 5 μm |
Poriegrootte | 110 Å |
Oppervlakte | 340 m²/g |
Produktcode | Merk | Lengte (metrisch) | Diameter (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Lengte (metrisch) | Diameter (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
12428487
|
Macherey-Nagel™
760720.46 |
125 mm | 4.6 mm |
408.00
1 stuk |
|
||||
12438487
|
Macherey-Nagel™
760721.46 |
150 mm | 4.6 mm |
408.00
1 stuk |
|
||||
12458487
|
Macherey-Nagel™
760722.46 |
250 mm | 4.6 mm |
497.00
1 stuk |
|
||||
12448487
|
Macherey-Nagel™
760722.40 |
250 mm | 4 mm |
471.00
1 stuk |
|
||||
Specificatie
Analytical Column | |
5 μm | |
340 m²/g | |
L8 | |
Silica | |
No | |
EC Standard Column |
8700 psi (600 bar) | |
110 Å | |
60°C | |
Amino (NH2) | |
2.5% | |
Reversed Phase, Normal Phase, Ion Exchange, HILIC |