Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 CN Analytical EC Standard Column
Merk:  Macherey-Nagel™ 760153.46
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10616833
  • 408.00 /
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
Silica
Cyano
HPLC
8700 psi (600 bar)
5 μm
110 Å
Acetonitrile/water
60°C
Cyano (CN)
7%
Yes
Analytical EC Column
Analytical Column
4.6 mm
125 mm
Acetonitrile/water
1 to 8
1 Ea.
340 m²/g
L10
Silica
Mixed Mode
Normal and Reversed Phase