Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 Analytical HPLC EC Column
Column Format: Analytical Column; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Normal Phase
Merk:  Macherey-Nagel™ 760007.46
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12498307
  • 497.00 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
Silica
4.6 mm
250 mm
<10 ppm
5 μm
110 Å
n-heptane
60°C
Silica
Normal Phase
Normal Phase
Analytical Column
HPLC
8700 psi (600 bar)
n-heptane
2 to 8
1 Ea.
340 m²/g
L3
Silica
No
Analytical EC Column