Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Midi Plus kit for transfection-grade plasmid DNA
Purify transfection-grade plasmid DNA with high yield. The NucleoBond™ Xtra Midi Plus Kit represents the new generation of anion exchanger allowing high yield, ultra-fast. The Plus kit contains NucleoBond™ Finalizers to speed up DNA precipitation.
151.00 - 677.00
Specificatie
Buffer | Yes |
---|---|
Indeling | Midi Gravity-flow Column |
Isolation Technology | Anion Exchange Chromatography Technology |
RNase | Yes |
Monstervolume | <200 mL (high copy), <400 mL (low copy) |
Produktcode | Merk | Aantal reacties | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal reacties | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11942482
|
Macherey-Nagel™
740412.10 |
10 |
151.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
12752663
|
Macherey-Nagel™
740412.50 |
50 |
677.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
Features- Proven anion-exchange technology – transfection-grade plasmid DNA
- Patented endotoxin removal by additional washing step – no extra ice incubation necessary
- Optimized column design – Midi prep in 30 min.
- Column filter included – high filter flow-rates, parallel lysate clearing and loading onto the column
- Improved silica material – typical yields of 400μg (Midi)
- NucleoBond™ Xtra EF kits contain NucleoBond™ Finalizers to speed up DNA precipitation
- High-copy plasmids from E. coli
- Low-copy plasmids from E. coli (increased buffer volumes required)
Specificatie
Yes | |
Anion Exchange Chromatography Technology | |
<200 mL (high copy), <400 mL (low copy) | |
400μg |
Midi Gravity-flow Column | |
Yes | |
<300 kbp |
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P342+P311-Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: 2-propanol/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %),dodecylsulfate, sodium salt/ethanol (diluted <