Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Midi Plus EF, Midi kit for endotoxin-free plasmid DNA
Purify endotoxin-free plasmid DNA with high yield. The NucleoBond™ Xtra Midi Plus EF Kit represents the new generation of anion exchanger allowing high yield, ultra-fast. The Plus kit contains NucleoBond™ Finalizers to speed up DNA precipitation.
Merk:  Macherey-Nagel™ 740422.10
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11932472
  • 234.00 /
Beschrijving
Beschrijving
Features
  • Endotoxin-free
  • Plasmid DNA with less than 0.05 EU/μg for transfection of highly sensitive cells
  • Patented endotoxin removal by additional washing step – no extra ice incubation necessary
  • Optimized column design – Midi prep in 45 min.
  • Column filter included – high filter flow-rates, parallel lysate clearing and loading onto the column
  • Improved silica material – typical yields of 400μg (Midi)
  • NucleoBond™ Xtra EF kits contain NucleoBond™ Finalizers to speed up DNA precipitation
Applications
  • High-copy plasmids from E. coli
  • Low-copy plasmids from E. coli (increased buffer volumes required)
Specificatie
Specificatie
Yes
Anion Exchange Chromatography Technology
Yes
<300 kbp
Midi Gravity-flow Column
10
<200 mL (high copy), <400 mL (low copy)
400μg
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P342+P311-Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: 2-propanol/ethanol (diluted < 20 %)/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate, sodi