Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Maxi kit for transfection-grade plasmid DNA
Purify transfection-grade plasmid DNA with high yield. The NucleoBond™ Xtra Maxi Kit represents the new generation of anion exchanger. The optimized design results in high yield and ultra-fast processing.
Merk:  Macherey-Nagel™ 740414.100
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11902312
  • 2195.00 /
Beschrijving
Beschrijving
Features
  • Optimized column design—Silica resin packed between filters, with prep in just 75 minutes
  • Column filter included—High filter flow rates, parallel lysate clearing, and loading onto the column
  • Improved silica material—Typical yields of 1,000μg and can be used over a wide pH range
  • Proven anion-exchange technology—Transfection-grade plasmid DNA
  • Kits contain: NucleoBond™ Xtra Maxi columns and filter, RNase A, buffers (RES, LYS, NEU, EQU, WASH, ELU) and plastic washers
Applications
  • High-copy plasmids from E. coli
  • Low-copy plasmids from E. coli (increased buffer volumes required)
Specificatie
Specificatie
Yes
Anion Exchange Chromatography Technology
A260/A280:1.80–1.95
<600 mL (high copy), <1200 mL (low copy)
75 min./prep
Maxi Gravity-flow Column
100
Yes
<300 kbp
1000μg
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P342+P311-Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: 2-propanol/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %),dodecylsulfate, sodium salt/ethanol (diluted <
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Bekijk bijbehorende artikelen