Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Maxi EF, Maxi kit for endotoxin-free plasmid DNA
2nd generation of anion exchanger for time saving endotoxin-free plasmid DNA. Purify endotoxin-free plasmid DNA with high yield. The NucleoBond™ Xtra Maxi EF Kit represents the new generation of anion exchanger allowing high yield, ultra-fast.
Merk: Macherey-Nagel™ 740424.10
Beschrijving
Features- Endotoxin-free
- Plasmid DNA with less than 0.05 EU/μg for transfection of highly sensitive cells
- Patented endotoxin removal by additional washing step – no extra ice incubation necessary
- Optimized column design – Maxi prep in 50 min.
- Column filter included – high filter flow-rates, parallel lysate clearing and loading onto the column
- Improved silica material – typical yields of 1000μg (Maxi)
- High-copy plasmids from E. coli
- Low-copy plasmids from E. coli (increased buffer volumes required)
- High-speed Version
Specificatie
Silica Membrane Technology | |
Endotoxin-free Plasmid Maxi preps | |
10 | |
<600 mL (high copy), <1200 mL (low copy) |
Veiligheid en behandeling
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P342+P311-Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: 2-propanol/ethanol (diluted < 20 %)/Sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate, sodi