Learn More
Fisherbrand™ NOVOsil™ doorzichtige siliconenslang
Providing good elasticity and suitable for increased mechanical loads in the laboratory. Fisherbrand™ NOVOsil™ Translucent Silicone Tubing is neutral, non-toxic and delivered free of talcum.
60.00 - 347.00
Specificatie
Certificeringen/conformiteit FDA, BFR and WRAS approved
Autoclaveerbaar Ja
Materiaal Silicone
Voor gebruik met (toepassing) Ideaal voor farmaceutica, biotechnologie, steriele vloeistofoverdracht
Min. Operating Temperature (Metric) -40 tot 250 °C
Meer specificaties weergeven
Producten 5
Produktcode Merk Diameter (metrisch) binnen Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Diameter (metrisch) binnen Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11788705
Bekijk documenten
Fisherbrand™
1178-8705
3 mm
112.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11708715
Bekijk documenten
Fisherbrand™
1170-8715
4 mm
347.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11896293
Bekijk documenten
Fisherbrand™
1189-6293
8 mm
60.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11783416
Bekijk documenten
Fisherbrand™
1178-3416
10 mm
344.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11771983
Bekijk documenten
Fisherbrand™
1177-1983
5 mm
88.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Autoclavable
  • Flexible and soft
  • Suitable for hose pumps
  • Resistant to mold, water, radiation and light effects
  • Excellent compatibility with sterile solutions
  • Applications include pharmaceutical and biotechnology
  • Not recommended for concentrated solvents, oils, diluted acids and alkalis
Specificatie
Specificatie
FDA, BFR and WRAS approved
Silicone
-40 tot 250 °C
-40 tot 250 °C
Ja
Ideaal voor farmaceutica, biotechnologie, steriele vloeistofoverdracht
Doorzichtig