Learn More
Ansell Excell™ steriele handschoenen voor cleanroom, nitril
Latex-free nitrile gloves are hand specific and resistant to a range of chemicals. Recommended for Class 10/ISO 4 critical environments.
810.00
Specificatie
Certifications/Compliance (Europe) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Food |
---|---|
Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
AQL | 1.5 |
Kleur | White |
Afwerking buitenzijde | Fully Textured |
Produktcode | Merk | Maat | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Maat | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
12745835
![]() |
Ansell
BEXS-60 |
6 |
810.00
|
|
|||||
12765835
![]() |
Ansell
BEXS-65 |
6.5 |
810.00
|
|
|||||
12775835
![]() |
Ansell
BEXS-70 |
7 |
810.00
|
|
|||||
12785835
![]() |
Ansell
BEXS-75 |
7.5 |
810.00
|
|
|||||
12795835
![]() |
Ansell
BEXS-80 |
8 |
810.00
|
|
|||||
12705845
![]() |
Ansell
BEXS-85 |
8.5 |
810.00
|
|
|||||
12715845
![]() |
Ansell
BEXS-90 |
9 |
810.00
|
![]() |
|||||
15268148
![]() |
Ansell
BEXS-100 |
10 |
810.00
|
|
|||||
Beschrijving
- 12 inch (300 mm) handspecifiek
- Steriel gammabestraald nitril
- Nitril is bestand tegen vele verschillende chemicaliën
- Hypoallergeen
- Uitstekende antistatische eigenschappen
- 1.5 vrij van speldengaatjes
- Poedervrije, latexvrije versterkte manchet, vrij van versnellers
- Verwerkt in een cleanroomomgeving om compatibiliteit te garanderen met ISO-klasse 4 & EU GMP kwaliteitsgraad A-bedrijfsomstandigheden
- Voldoet aan de vereisten van de handschoenenstandaard EN 420:2003, de Europese standaard voor medische handschoenen EN 455 (de delen 1, 2 & 3) & EN 374-1, 2 & 3: 2003
- Gemaakt in een faciliteit conform ISO 9001:2008 en 89/686/EEC artikel 11b-certificeringen
- Verwerkt in een NEBB-gecertificeerde, ISO-klasse 4 cleanroomomgeving
- Conform USP 797
- AQL 1.5
- Niveau van steriliteitwaarborg 10−⁶
Specificatie
CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Food | |
1.5 | |
Fully Textured | |
0.17 mm | |
Nitrile | |
0.12 mm | |
Sterile | |
0.17 mm | |
BioClean™ BEXS | |
30.5 cm |
Class 10 (ISO 4) | |
White | |
6.6 mil | |
Specific | |
4.7 mil | |
Powder Free | |
6.6 mil | |
ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D | |
12 in. |