Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Non-Sterile Disposable Coveralls with Collar and Thumb Loop
BIOPHARMA
Disposable coverall with thumb loop for secure hold.
246.00
Specificatie
Producttype Cleanroom Coveralls
Materiaal CleanTough™ Fabric
Kleur White
Voor eenmalig gebruik Single-use
Steriliteit Non-sterile
Meer specificaties weergeven
Producten 7
Produktcode Merk Maat Hoogte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Maat Hoogte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15248118
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Ansell™
BDCCT-S
Small 164 to 170 cm
246.00
Toevoegen aan winkelmandje
15258118
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Ansell™
BDCCT-M
Medium 170 to 176 cm
246.00
Toevoegen aan winkelmandje
15268118
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Ansell™
BDCCT-L
Large 176 to 182 cm
246.00
Toevoegen aan winkelmandje
15278118
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Ansell™
BDCCT-XL
X-Large 182 to 188 cm
246.00
Toevoegen aan winkelmandje
15288118
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Ansell™
BDCCT-2XL
2X-Large 188 to 194 cm
246.00
Toevoegen aan winkelmandje
15298118
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Ansell™
BDCCT-3XL
3X-Large 194 to 200 cm
246.00
Toevoegen aan winkelmandje
15208128
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Ansell™
BDCCT-4XL
4X-Large 200 to 206 cm
246.00
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Low linting, anti-static CleanTough™ Fabric made
  • Manufactured in a facility holding ISO 9001:2008 certification
  • ISO Class 4 compatible
  • Zip front with flap cover
  • Elasticated back, cuffs and ankles
  • Available in sizes ranging from S through 4XL
  • ASTM D6978 05 tested
  • HELMKE drum tested
  • Low-particulate
Specificatie
Specificatie
Cleanroom Coveralls
White
Non-sterile
Controlled and Critical Environments, Production and Manufacturing, Pharmaceutical, Biotechnology, Medical Device, Laboratory and Research
Class 10 (ISO 4)
CleanTough™ Fabric
Single-use
ISO 9001:2015 and (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 and EN 13935-2
BioClean™