Learn More
Ansell BioClean™ Nerva™ extra lange nitrilhandschoenen voor cleanrooms
Nitrile 16 in. elbow length gloves are resistant to a range of chemicals and reduce the risk of cross contamination.
1075.00 - 1118.00
Specificatie
Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Part 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Category III |
---|---|
Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
Kleur | Wit |
Afwerking buitenzijde | Fully Textured |
Finger Thickness (English) | 6.3 mil |
Produktcode | Merk | Maat | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Maat | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
13137196
![]() |
Ansell
BNAL-S |
Small |
1075.00
|
|
|||||
13127196
![]() |
Ansell
BNAL-M |
Gemiddeld |
1075.00
|
|
|||||
13117196
![]() |
Ansell
BNAL-L |
Large |
1118.00
|
|
|||||
13147196
![]() |
Ansell
BNAL-XL |
X-Large |
1075.00
|
|
|||||
15278188
![]() |
Ansell
BNAL-XXL |
2X-Large |
1075.00
|
|
|||||
Beschrijving
- Extra long 16 in. to provide elbow protection
- Ambidextrous
- Non-sterile
- Textured, powder free, latex-free
- ESD Properties
- Processed in a cleanroom environment to ensure compatibility with ISO Class 4 operating conditions
- Beaded cuff
- Non-particulating easy tear packaging
- Double-donnable
- Ideal for Controlled and Critical Environments, Production and Manufacturing, Lab and R&D
Certificeringen
Met CE-markering
Compliance
Norm EN420:2003 voor handschoenen, de Europese norm EN455 voor medische handschoenen (de delen 1, 2 en 3) & EN374-1, 2 en 3:2003.
Specificatie
EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Part 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Category III | |
Wit | |
6.3 mil | |
Voor zowel links- als rechtshandig gebruik | |
Nitril | |
0.10 mm | |
nr. | |
0.16 mm | |
BioClean™ Nerva BNAL | |
40 cm |
Class 10 (ISO 4) | |
Fully Textured | |
0.16 mm | |
Ja | |
3.9 mil | |
nr. | |
6.3 mil | |
ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D | |
16 in. |