Learn More
Nitric acid, Puriss. p.a., 65% (Hg ≤0.0000005%), ≥65% (T), Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., 65% (Hg ≤0.0000005%),≥65% (T)
83.66 - 151.55
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7697-37-2, 7732-18-5
Moleculaire formule HNO3
Molecular Weight (g/mol) 63.01
MDL-nummer MFCD00011349
InChI Key GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synoniem hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC Name nitric acid
SMILES O[N+]([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15617290
Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
84378-1L
1 L Glass Bottle
83.66
15627290
Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
84378-2.5L
2.5 L Glass Bottle
151.55
Beschrijving
Beschrijving
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7697-37-2, 7732-18-5
63.01
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
944
nitric acid
HNO3
MFCD00011349
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
CHEBI:48107
O[N+]([O-])=O
Specificatie
Nitric acid
7697-37-2, 7732-18-5
≥50.0000%, ≥30.0000%
1.37-1.41 g/mL at 20 °C(lit.)
HNO3
UN2031
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
nitric acid
944
63.01
Puriss. p.a., 65% (Hg ≤0.0000005%), ≥65% (T)
122°C
<70.0000%, <50.0000%
HNO3
MFCD00011349
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
O[N+]([O-])=O
63.01
CHEBI:48107
puriss. p.a.
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'shelfLife' : 540 days from date of manufacture
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group:3: II; Proper Shipping Name: Nitric acid
missing translation for 'einecsNumber' : 231-714-2
Recommended Storage : Room Temp
Productidentificatie
  • Nitric acid
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Oxiderende vloeistof Categorie 3
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
Gevarenaanduiding
  • H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H331-Giftig bij inademing.
  • EUH071-Bijtend voor de luchtwegen.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P234-Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: nitric acid