Learn More
Ansell™ NitraSafe™ 28-360 Series Nitrile Heavy Weight Gloves
Brown Nitrile Heavy Weight Gloves combine the outstanding protection of Kevlar™-reinforced construction with the grip and flexibility of Ansell’s advanced nitrile coating technology.
324.00
Specificatie
Certificeringen/conformiteit CE Mark 0493, Standard Category III EN 388 : 3321
Manchetmateriaal Nitrile
Producttype Heavyweight Gloves
Soort handschoenmanchet Nitragold™
Bekledingsmateriaal Cotton Jersey Dupont™ Kevlar™ aramid fiber
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12680812
Bekijk documenten
Ansell™
28360100
10
324.00
12 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12690812
Bekijk documenten
Ansell™
28360080
8
324.00
12 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12600822
Bekijk documenten
Ansell™
28360090
9
324.00
12 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Industrial gloves
  • NitraSafe™ range stands for safe handling of oily heavy metal parts
  • Mechanical protection against cuts and abrasion
  • Heavy weight design provides feeling of cushioning for the wearer
  • Protective gloves combines the protection of Kevlar™ reinforced construction and grip, flexibility of advanced nitrile coating technology
Applications:
  • Handling parts with sharp, rough edges
Specificatie
Specificatie
CE Mark 0493, Standard Category III EN 388 : 3321
Heavyweight Gloves
Cotton Jersey Dupont™ Kevlar™ aramid fiber
Fully coated-palm
Greater resistance to cuts and abrasion
Nitrile
Nitragold™
Cotton Jersey Dupont™ Kevlar™ aramid fiber
72 Pairs