Learn More
Nickel wire, 0.25mm (0.01in) dia, annealed, 99.98% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Form: Approx.0.44g/m, Temper: soft
57.49 - 512.55
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-02-0
Moleculaire formule Ni
Molecular Weight (g/mol) 58.69
MDL-nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI Key PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synoniem raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC Name nickel
SMILES [Ni]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11394798
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
043131.G5
5 m
57.49
5 meter
11384798
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
043131.G9
25 m
202.01
25 meter
11304808
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
043131.H4
100 m
512.55
100 meter
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-02-0
58.69
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
935
nickel
Ni
MFCD00011137 MFCD06798735
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CHEBI:28112
[Ni]
Specificatie
Nickel wire, Annealed
7440-02-0
Ni
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
[Ni]
58.69
CHEBI:28112
Silver to Gray
99.98% (metals basis)
MFCD00011137 MFCD06798735
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
nickel
935
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P201-P202-P260-P261-P264b-P270-P272-P280-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H351-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 231-111-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Nickel wire
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Kankerverwekkendheid Categorie 2
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
  • H372-Veroorzaakt schade aan organen.
Veiligheidsmaatregel
  • P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
  • P362+P364-Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Nickel